由来生物
Macadamia integrifolia
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
密度
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
oleic acid
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
InChI Key
SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- マウス精原幹細胞(SSCを培養するための基礎培地アルファ(MEMα)を補充するため
- SSCの長期増殖のための無血清限定培地の成分として
- ′結合型と非結合型の遊離脂肪酸(FFA)の間の生理学的比率を確保するための脂肪酸処理用培地におけるダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)において
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P9417-VAR:
P9417-1G:
P9417-5G:
P9417-BULK:
P9417-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lipid Induced Insulin Resistance