Merck
L2376
Sigma-Aldrich
リノレン酸
≥99%
別名:
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-オクタデカトリエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
CAS番号:
分子量:
278.43
Beilstein:
1727693
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
脂質タイプ
omega FAs
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
InChI Key
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リノレン酸は必須脂肪酸で、体内では産生されません。植物および魚類は、リノレン酸の豊かな供給源です。
アプリケーション
リノレン酸は次の用途で使用されています:
  • 血清および細菌の総抗酸化活性の評価
  • パレロニチャンバーアッセイ
  • 遊離脂肪酸混合物の調製
生物化学的/生理学的作用
リノレン酸は、高度不飽和脂肪酸の生成に関与します。リノレン酸は、皮膚、血液、神経細胞の発生に必須です。リノレン酸は、神経シナプスの脂質膜、網膜細胞および心筋細胞の色素上皮細胞の組織化にも関係しています。リノレン酸は脳の発達およびプロスタグランジン合成において重要な役割を果たします。必須脂肪酸の欠乏は、皮膚障害および成長遅延に関係します。
エイコサペンタエン酸(EPA)の前駆体となるω-3 脂肪酸。ドコサヘキサエン酸の前駆体にはなりません。変換は男性より女性の方が盛んです。逆にβ酸化代謝は女性より男性の方が盛んです。
包装
密封アンプル入り
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
L2376-5G:
L2376-BULK:
L2376-100MG:
L2376-1G:
2012043:
L2376-500MG:
L2376-10G:
2562043:
L2376-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sabiston Textbook of Surgery E-Book, 144-144 (2012)
Culture of rodent spermatogonial stem cells, male germline stem cells of the postnatal animal
Kubota Hiroshi and Brinster Ralph L
Methods in Cell Biology, 86, 59-84 (2008)
Rennie & Roberton's Textbook of Neonatology E-Book, 285-285 (2012)
Bacterial chemoattraction towards jasmonate plays a role in the entry of Dickeya dadantii through wounded tissues
Antunez-Lamas M, et al.
Molecular Microbiology, 74(3), 662-671 (2009)
Two antioxidative lactobacilli strains as promising probiotics
Kullisaar T, et al.
International Journal of Food Microbiology, 72(3), 215-224 (2002)
資料
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Lipid Induced Insulin Resistance
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
関連コンテンツ
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.