由来生物
Macadamia integrifolia oil
品質水準
アッセイ
≥97% (capillary GC)
フォーム
oil
不純物
<0.5% Trans-11 isomer
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
150 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-
InChI Key
UWHZIFQPPBDJPM-FPLPWBNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Streptomyces exfoliatus が産生する代謝産物を用いたエジプト石碑の耐久性向上と持続可能な保存:この研究では、歴史的建造物の保存を向上させるために、cis-バクセン酸などの微生物代謝産物の利用を調査しています(Abd-Elhalim et al., 2023)。(Abd-Elhalim et al., 2023)。
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
V0384-1G:
V0384-BULK:
V0384-VAR:
V0384-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)