Merck
62174
Supelco
γ-リノレン酸
analytical standard
別名:
cis,cis,cis-6,9,12-オクタデカトリエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H30O2
CAS番号:
分子量:
278.43
Beilstein:
1712253
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI Key
VZCCETWTMQHEPK-QNEBEIHSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
多価不飽和脂肪酸であるγ-リノレン酸は、ヒト腸細胞様細胞株Caco-2およびヒト樹状細胞においてin vitroでインターロイキン(IL)6とIL-8の産生を低下させることで、抗炎症作用を発揮します
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
62174-BULK-F:
62174-100MG-F:
62174-500MG-F:
62174-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inmaculada Tasset-Cuevas et al.
PloS one, 8(2), e56986-e56986 (2013-03-06)
Borage (Borago officinalis L.) seed oil has been used as a treatment for various degenerative diseases. Many useful properties of this oil are attributed to its high gamma linolenic acid content (GLA, 18:3 ω-6). The purpose of this study was
Fengyun Qin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(9), 2200-2204 (2012-02-14)
γ-Linolenic acid (GLA) has been used as a general nutraceutical for pharmacologic applications, particularly in the treatment of skin conditions such as eczema. Four transgenic soybean lines that produce GLA at high yields (4.21% of total fatty acids, up to
V A Ziboh et al.
The American journal of clinical nutrition, 71(1 Suppl), 361S-366S (2000-01-05)
In the skin epidermis, the metabolism of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) is highly active. Dietary deficiency of linoleic acid (LA), the major 18-carbon n-6 PUFA in normal epidermis, results in a characteristic scaly skin disorder and excessive epidermal water loss.
P E Kankaanpää et al.
FEMS microbiology letters, 194(2), 149-153 (2001-02-13)
The establishment of the intestinal microflora, and probiotic bacteria, may control the inflammatory conditions in the gut. As polyunsaturated fatty acids (PUFA) possess antimicrobial activities, they may deter the action of probiotics. We assessed whether free linoleic, gamma-linolenic, arachidonic, alpha-linolenic
Y Y Fan et al.
The Journal of nutrition, 128(9), 1411-1414 (1998-09-10)
Considerable debate remains regarding the distinct biological activities of individual polyunsaturated fatty acids (PUFA). One of the most interesting yet controversial dietary approaches has been the possible prophylactic role of dietary gamma-linolenic acid (GLA) in treating various chronic disease states.