由来生物
fish oil
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
アプリケーション
- 市販のオメガ3サプリメントのサンプル10種類に含まれる、メチル化後のエイコサペンタエン酸とドコサヘキサエン酸を測定するための、キャピラリーゾーン電気泳動法/直接吸収UV検出(CZE-UV)の最適化
- 高速液体クロマトグラフィー/電気化学的検出(HPLC-ECD)による、ヒト血漿サンプル中のエイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸、アラキドン酸の同時測定
- 高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(HPLC-MS/MS)による、ヒト血漿サンプル中のエイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸、アラキドン酸の分離、同定、定量
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
44864-100MG:
44864-BULK:
44864-VAR:
44864-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック