Merck
D2659
Sigma-Aldrich
cis-4,7,10,13,16,19-ドコサヘキサエン酸メチルエステル
≥98%
別名:
メチル 4,7,10,13,16,19-ドコサヘキサエノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2CH=CH)6CH2CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
342.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
InChI Key
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D2659-1G:
D2659-100MG:
D2659-10MG:
D2659-BULK:
D2659-PH:
D2659-VAR:
D2659PROC:
D2659-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Robert Bodkowski et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(10) (2020-10-15)
The study aimed to investigate the effect of supplementation of fish oil after the process of low-temperature crystallization (LTC-FO) enriched with long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFAs) on cow milk parameters. The experiment was carried out on 24 Polish Holstein Friesian