由来生物
cod liver oil
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
waxy solid
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O[Na])=O
InChI
1S/C22H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24;/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-;
InChI Key
SNNDEWVSGZRIFE-FPYKSTABSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8768-5MG-PW:
D8768-5MG:
D8768-50MG:
D8768-BULK:
D8768-PH:
D8768PROC:
D8768-VAR:
D8768-25MG:
D8768-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)