由来生物
non-animal source
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
<li><strong>大腸がんにおける長鎖 n-3 PUFA の阻害役割に関連する分子メカニズム:</strong>この研究では、アラキドン酸などの長鎖多価不飽和脂肪酸が大腸がんのメカニズムに与える影響について議論しています。この研究は、脂質代謝とシグナル伝達経路の調節による抗炎症およびがん阻害の役割に焦点を当てています (Jayathilake et al., 2024)。</li>
<li><strong>Zhilining Formula は、AHR/NF-Bp65 軸を介して炎症と腸バリア機能不全を抑制することで、DSS 誘発性大腸炎を緩和します。</strong>本稿では、炎症の抑制と腸管バリア機能の回復におけるアラキドン酸′の役割について紹介します。これは炎症性疾患の理解と治療戦略の開発に不可欠です (Zhou et al., 2024)。</li>
<li><strong>5,6-ジヘテラクトン(EPA-L)は、内皮 GPR-PLC-IP(3)シグナル伝達経路を活性化することで高血圧性微小血管拡張を媒介します:</strong>アラキドン酸代謝物の心血管への影響、特に高血圧治療戦略に影響を与える可能性のある微小血管反応における役割について調査します (Asulin et al., 2024)。</li>
</ul>
生物化学的/生理学的作用
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A3611-BULK:
A3611-10MG:
A3611-VAR:
A3611-100MG-PW:
A3611-1G:
A3611-100MG:
A3611-10MG-PW:
A3611-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)