product name
Arachidonic Acid, Precursor for prostaglandins, prostacyclin, and thromboxane.
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC and GC)
形状
oil
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
colorless
溶解性
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6+,10-9+,13-12+,16-15+
InChI Key
YZXBAPSDXZZRGB-CGRWFSSPSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Ras-GAP
包装
警告
再構成
その他情報
Khurana, G., and Bennett, M.R. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 480.
Han, J.-W., et al. 1991. Science252, 576.
Radomski, M.W., et al. 1990. Br. J. Pharmacol. 101, 325.
Neddleman P., et al. 1986. Annu. Rev. Biochem.55, 69.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
181198-100MG:
181198-MG:
181198-1GM:
試験成績書(COA)