Merck
L5501
Sigma-Aldrich
L-リシン
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
別名:
(S)-2,6-ジアミノカプロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
146.19
Beilstein:
1722531
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-リシン, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI Key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-リジンは塩基性側鎖を含み、本質的に親水性です。側鎖中のN-ブチルアミノ基は生理的pHでプロトン化されることが判明しています。L-リジンは、分解時にケトン体を生成します。α-ケトグルタル酸によるリジンのアミノ基転移では、アセトアセチルCoAが生成します。L-リジンは、β-ラクタム抗生物質などの二次代謝産物の前駆体として機能します。これは、α-アミノアジピン酸の生合成用の前駆体としても機能します。
アプリケーション
L-リジンは、様々な用途に使用される必須のタンパク質性α アミノ酸です。これは、以下の目的で使用されています:
  • 細胞培養培地へのサプリメントとして
  • L-リジンオキシダーゼ(EC 1.4.3.14)などの酵素の基質として
  • ポリリジンポリマーの構成要素として
  • 酸化と糖化のメカニズム研究のための基質として
  • コバルトリジンの製造
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5501-25G:
L5501-10MG:
L5501-BULK:
L5501-VAR:
L5501-5G:
L5501-1G:
L5501-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S P Collin
The Journal of comparative neurology, 281(1), 143-158 (1989-03-01)
The retinal topography of the adult coral trout Plectropoma leopardus (Serranidae, Perciformes) is examined in Nissl-stained material and confirmed by means of retrograde labelling with cobalt-lysine from the optic nerve. Concentric isodensity contours surround a temporoventral area centralis of over
Devlin T M
Textbook of Biochemistry: With Clinical Correlations (5th ed.), 97-97 (2002)
A D Springer et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 30(12), 1235-1242 (1982-12-01)
The introduction of heavy metals directly into living neuronal tissue has received little attention as a method for defining connections in the vertebrate nervous system. Procedures are described for the use of cobaltous-lysine to trace visual pathways with light microscopy.
A L Leitão et al.
Applied microbiology and biotechnology, 56(5-6), 670-675 (2001-10-17)
In beta-lactam producing microorganisms, the first step in the biosynthesis of the beta-lactam ring is the condensation of three amino acid precursors: alpha-aminoadipate, L-cysteine and D-valine. In Nocardia lactamdurans and other cephamycin-producing actinomycetes, alpha-aminoadipate is generated from L-lysine by two
François-Michel Boisvert et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(3), M111-M111 (2011-09-23)
Measuring the properties of endogenous cell proteins, such as expression level, subcellular localization, and turnover rates, on a whole proteome level remains a major challenge in the postgenome era. Quantitative methods for measuring mRNA expression do not reliably predict corresponding