Merck
P0879
Sigma-Aldrich
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩
suitable for cell culture, Mol wt 1,000-5,000
別名:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩, mol wt 1,000-5,000
フォーム
solid
品質水準
分子量
1,000-5,000
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ-L-リジンポリマーは、固体基質に対する細胞の付着の促進、薬物輸送を増大させるためのメトトレキサートへの抱合、膵島のミクロ封入、細胞ミクロ封入テクノロジー、マイクロアレイガラススライドコーティング、染色体調製に使用できます。分子量が比較的低いポリ-L-リジン(30,000~70,000)は溶液の形で低い粘度を示しますが、分子量が比較的高いと分子当たりの付着部位が増えます。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-リジンは細胞表面に対する非特異的付着因子であり、細胞膜の負荷電イオンと培養物表面との静電的相互作用の強化により固体基質に対する細胞付着を促進する際に有用です。 細胞培養物表面に吸着されると、ポリ-L-リジンは細胞結合に使用できる正荷電部位の数を増加させるように機能します。 ポリ-L-リジンを分解できる細胞の場合、付着因子としてポリ-D-リジンを使用する必要があります。
構成
ポリ-L-リジンはリジン残基当たりおよそ1個のHBrを有する正に荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸塩により、ポリ-L-リジンを水溶性の結晶形態にできます。HBrがアミノ基と、カルボキシル基またはNあるいはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
注意
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
調製ノート
臭化水素酸ポリ-L-リジンは、分子量1,000~4,000です。HBrを除去するためには、この製品を中性バッファーに溶解し、塩を除去するために透析します。 ポリ-L-リジン製品はすべて、トリフルオロ酢酸に曝露されておらず、薄層クロマトグラフィーで確認される一量体、二量体または三量体を除去するための透析は行われていません。 一般に、この製品を付着因子として使用するには、50 mLの滅菌組織培養グレードの水を5 mgのポリ-リジンに添加し、表面を25 cm2当たり1 mLの溶液で無菌的にコーティングします。 5分後、溶液を吸引して除去、表面を十分にすすぎます。 細胞と培地を導入する前に、2時間乾燥させます。
アナリシスノート
分子量は粘度に基づいています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0879-1G:
P0879-25MG:
P0879-VAR:
P0879-BULK:
P0879-PM:
P0879-500MG:
P0879-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Knockdown of CLC-3 in the hippocampal CA1 impairs contextual fear memory
Chen YF, et al.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 132-145 (2019)
Colony organization in the green alga Botryococcus braunii (Race B) is specified by a complex extracellular matrix
Weiss TL, et al.
Eukaryotic Cell, 11(12), 1424-1440 (2012)
Wen-Ni Chang et al.
Zebrafish, 14(3), 223-235 (2017-03-30)
Dihydrofolate reductase (DHFR) reduces folic acid and recycles dihydrofolate generated during dTMP biosynthesis to tetrahydrofolate. DHFR is upregulated in rapidly proliferating cells and hence a favored target of antifolate drug against cancers, autoimmune diseases, and microbial infections. However, increased expression
gamma-Polyglutamic acid-coated vectors for effective and safe gene therapy
Kurosaki, T. et al.
J. Controlled Release, 142, 404-410 (2010)
Yosuke Tashiro et al.
Journal of bacteriology, 190(11), 3969-3978 (2008-04-09)
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic bacterial pathogen that is one of the most refractory to therapy when it forms biofilms in the airways of cystic fibrosis patients. To date, studies regarding the production of an immunogenic and protective antigen to
資料
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.