製品名
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩, mol wt 70,000-150,000 by viscosity
フォーム
solid
品質水準
分子量
70,000-150,000 by viscosity
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリ-L-リジン臭化水素酸塩は以下の用途で使用されます:
- コーティング向けにREF-52を用いるいくつかの実験への使用
- 電気生理学的実験、細胞はポリ-L-リジン臭化水素酸塩被覆または非被覆カバーガラスに播種しました
- ラットニューロンの細胞培養
- ポリリジンを介するモノクローナル抗体の間接的結合
生物化学的/生理学的作用
構成
注意
調製ノート
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1274-1G:
2540064:
P1274-500MG:
P1274-BULK:
P1274-VAR:
P1274-25MG:
P1274-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.