product name
ポリ-D-リシン 臭化水素酸塩, mol wt 30,000-70,000
形状
solid
品質水準
分子量
30,000-70,000
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
この製品は、0.5~1.0 mLの0.1 mg/mL溶液を使用して25 cm2をコーティングする場合の細胞培養基材として推奨されます。より低い分子量バージョンの製品は粘性が低くなりますが、より高い分子量バージョンの製品は、分子あたりの接着部位が多くなります。
生物化学的/生理学的作用
構成
注意
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7886-VAR:
P7886-50MG:
P7886-100MG:
P7886-10MG:
P7886-BULK:
P7886-500MG:
P7886-1G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.