Merck
P6282
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
別名:
PLL HBr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
製品名
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
分子量
70,000-150,000
包装
pkg of 5 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
4 μg/cm2
溶解性
H2O: soluble 50 mL/vial, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ-L-リジンは、およそリジン残基あたり1 つの HBr を持った、プラスに荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸は、ポリ-L-リジンを水に可溶な結晶形にします。HBr は、アミノ基と、カルボキシル基や N または O を含む成分との間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
アプリケーション
0.1 mg/mLの溶液を、25 cm2あたり0.5 mLで、細胞培養のスキャフォールドとして使用することをお勧めします。 最適な結合条件は、各細胞株と用途に応じて決定する必要があります。
ポリ-L-リシン臭化水素酸塩は、in vitro細胞培養に用いるガラスボトムディッシュのプレコートに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-リジンは、細胞の培養物表面へのより良好な付着を確保するためのプレコーティング物質として機能します。ポリ-L-リジン(PLL)でコーティングしたプレートは、細胞増殖速度を加速することが研究により示されています。間葉系幹細胞(MSC)をPLLコーティング基質上で培養すると、これらの細胞の幹細胞特性が保護され、老化が阻害されることがわかっています。PLLコーティングプレートは、MSCの増殖を促進し、細胞接着、分化、増殖、シグナル伝達に関与する遺伝子の発現を亢進することが実証されています。さらに、多孔質PLLコーティング表面は、MSCの細胞増殖と骨形成分化を改善することが示されています。
構成
ポリ-L-リジンはリジン残基当たりおよそ1個のHBrを有する正に荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸塩により、ポリ-L-リジンを水溶性の結晶形態にできます。HBrがアミノ基と、カルボキシル基またはNあるいはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
注意
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
アナリシスノート
粘度に基づく分子量MALLSによりアッセイ済み。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6282-VAR:
P6282-PH:
P6282-5MG:
P6282-BULK:
P6282-5MG-IR:
P6282PROC:
P6282-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct addition of poly-lysine or poly-ethylenimine to the medium: A simple alternative to plate pre-coating
Faussner A, Deininger MM, Weber C, Steffens S
Journal of Separation Science, 17(7), e0260173-e0260173 (2022)
Poly-L-lysine Prevents Senescence and Augments Growth in Culturing Mesenchymal Stem Cells Ex Vivo
June Seok Heo, et al,
BioMed Research International (2016)
Rahul Munshi et al.
Frontiers in neuroscience, 12, 560-560 (2018-08-30)
Determining the role and necessity of specific neurons in a network calls for precisely timed, reversible removal of these neurons from the circuit via remotely triggered transient silencing. Previously, we have shown that alternating magnetic field mediated heating of magnetic
Direct addition of poly-lysine or poly-ethylenimine to the medium: A simple alternative to plate pre-coating
Alexander Faussner, et al.
PLoS ONE, 17(7) (2022)
Does NAD (P) H oxidase-derived H 2 O 2 participate in hypotonicity-induced insulin release by activating VRAC in beta-cells?
Crutzen R, et al.
Pfluegers Archiv, 463(2), 377-390 (2012)
資料
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
プロトコル
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.