製品名
ポリ-D-リシン 臭化水素酸塩, average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioReagent
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
分子量
average mol wt 30,000-70,000
包装
pkg of 5 X 5 mg
pkg of 5 mg
濃度
0.016—0.032 mmol lysine
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
4 μg/cm2
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ジカウイルス感染が関与する神経障害を検討するための初代神経細胞培養の免疫蛍光顕微鏡検査法に用いる組織培養プレートウェルおよびカバースリップのコーティングとして。
- ラット腸から単離した腸筋細胞の付着および増殖を促進するためにカバースリップをコーティングするため。
- ラットの小腸の筋層間神経叢を調べるための細胞付着に用いるカバースリップの表面の調製。@’@
この製品は、0.5~1.0 mLの0.1 mg/mL溶液を使用して25 cm2をコーティングする場合の細胞培養基材として推奨されます。より低い分子量バージョンの製品は粘性が低くなりますが、より高い分子量バージョンの製品は、分子あたりの接着部位が多くなります。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
構成
注意
調製ノート
同等製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7280-VAR:
P7280-5X5MG:
P7280-5MG-PW:
P7280-PH:
P7280-5MG:
P7280-5MG-IR:
P7280PROC:
P7280-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
プロトコル
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.