Merck
P2636
Sigma-Aldrich
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩
suitable for cell culture and bioconjugation, Mol wt 30,000-70,000
別名:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩, mol wt 30,000-70,000
形状
powder
品質水準
分子量
30,000-70,000
テクニック
bioconjugation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<10% water (Karl Fischer)
white to faint yellow
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow (50 mg/mL, water, Clear, Colorless to light yellow
)
官能基
amine
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ-L-リジンは、細胞培養と生化学的研究において多用途かつ不可欠な構成要素として機能します。細胞膜の負電荷イオンと、培地表面の接着因子の正電荷イオンとの間の静電気的相互作用を強化することによって固形基質への細胞接着を促進するために、ポリ-L-リジンは極めて重要な役割を果たします。これにより、基質への強固な細胞結合が促進されるため、ポリ-L-リジンは細胞培養用途に強く推奨されています。
天然に存在するアミノ酸l-リジン由来のポリ-L-リジンは、さまざまな形態で利用でき、分子量と形状に関してカスタマイズが可能です。合成正電荷ポリマーとしては、ポリ-D-リジンおよびポリ-L-リジンという2つの異性体で存在し、いずれもそれぞれ独自の用途があります。
製剤研究においては、ポリ-L-リジンは核酸送達に有用であることが分かっています。生理的pHにおけるその側鎖上のε-アミンに由来するその正電荷により、プラスミドDNAの塩濃度に基づく効果的な濃縮が可能となります。ポリ-L-リジンは遺伝子導入に適すると見られますが、未修飾バージョンは低トランスフェクション効率と毒性との関連が示されています。
このように、ポリ-L-リジンは、細胞培養と製剤研究に多面的なソリューションを提供して、細胞接着を増強し、遺伝子導入を可能にし、生化学および細胞生物学に関する研究の前進に大きく寄与しています。
アプリケーション
ポリ-L-リジンポリマーは、細胞の固体基質への接着の促進、薬物輸送の向上のためのメトトレキサート抱合、小島のマイクロカプセル化、細胞のマイクロカプセル化技術、マイクロアレイ用ガラスのコーティング、および、クロモソーム調製などに使用できます。 より分子量の小さなポリ-L-リジン(30,000 ~ 70,000)は、より低粘度の溶液を与えますが、より分子量の大きいものは分子当たりの結合場所をより多く提供します。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-リジンは、細胞膜表面のマイナス電荷イオンと培養表面の間の静電的相互作用を強めることで、細胞の固体基質への接着を促進するのに有用な、細胞用非特異的接着因子です。 ポリ-L-リジンは、培養表面に吸着することで、細胞の結合に利用できるプラス電荷の数を増加させる働きがあります。 ポリ-L-リジンを消化できる細胞の場合は、ポリ-D-リジンを接着因子として使用してください。
特徴および利点
  • メタボロミクスおよび生化学の研究に使用可能
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
構成
ポリ-L-リジンはリジン残基当たりおよそ1個のHBrを有する正に荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸塩により、ポリ-L-リジンを水溶性の結晶形態にできます。HBrがアミノ基と、カルボキシル基またはNあるいはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
注意
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
調製ノート
本製品の分子量は、30,000 ~ 70,000 です。HBr を除去するためには、本製品を中性バッファーに溶解し、塩類を除くために透析してください。 ポリ-L-リジン製品は、トリフルオロ酢酸で処理しておらず、薄層クロマトグラフィーで確認されるモノマー、ダイマー、トリマーを透析で除去していません。 通常、本製品を接着因子として使用するためには、50 mL の無菌組織培養グレード水を 5 mg のポリリジンに加え、25 cm2 あたり 1 mL の溶液で表面を無菌的にコーティングしてください。 5 分後、溶液を吸引して除去し、表面をしっかりと洗浄してください。 細胞や培地を導入する前に、2 時間乾燥させてください。
アナリシスノート
分子量は粘度に基づいており、MALLS によって評価されています。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2636-BULK:
P2636-1G:
P2636-500MG:
P2636-25MG:
P2636-100MG:
P2636-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rachel V Stadler et al.
Molecular biology of the cell, 28(14), 1912-1923 (2017-02-18)
Apicomplexa is a large phylum of intracellular parasites that are notable for the diseases they cause, including toxoplasmosis, malaria, and cryptosporidiosis. A conserved motile system is critical to their life cycles and drives directional gliding motility between cells, as well
Bas van Bommel et al.
The EMBO journal, 38(15), e101183-e101183 (2019-07-04)
Organelle positioning within neurites is required for proper neuronal function. In dendrites, with their complex cytoskeletal organization, transport of organelles is guided by local specializations of the microtubule and actin cytoskeleton, and by coordinated activity of different motor proteins. Here
Jumana Alhamdi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-16)
Recently, the benefit of step-wise sequential delivery of fibroblast growth factor-2 (FGF-2) and bone morphogenetic protein-2 from a bioinspired apatite drug delivery system on mouse calvarial bone repair was demonstrated. The thicknesses of the nanostructured poly-l-Lysine/poly-l-Glutamic acid polyelectrolyte multilayer (PEM)
Lanfranco Leo et al.
Human molecular genetics, 26(12), 2321-2334 (2017-04-12)
Mutations of various genes cause hereditary spastic paraplegia (HSP), a neurological disease involving dying-back degeneration of upper motor neurons. From these, mutations in the SPAST gene encoding the microtubule-severing protein spastin account for most HSP cases. Cumulative genetic and experimental
Ki-Young Chang et al.
Nature communications, 5, 4057-4057 (2014-06-05)
Receptor tyrosine kinases (RTKs) are a family of cell-surface receptors that have a key role in regulating critical cellular processes. Here, to understand and precisely control RTK signalling, we report the development of a genetically encoded, photoactivatable Trk (tropomyosin-related kinase)
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.