Merck
P1399
Sigma-Aldrich
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩, mol wt 150,000-300,000
形状
solid
品質水準
分子量
150,000-300,000
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<10% water (Karl Fischer)
white to off-white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow or pink
官能基
amine
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ-L-リジン(PLL)は、リジン由来の汎用性の高い合成高分子です。正電荷を持つ水溶性ポリマーとして機能し、生物学および生物医学の分野で使用されています。PLLが重要な役割の1つを担うのは細胞培養であり、特に接着能の弱い細胞の細胞接着を促進するためにPLLが皿やプレートに塗布されます。これは、初代細胞や特定のがん細胞タイプにとって極めて重要です。PLLの正電荷は、負の電荷を持つ分子を細胞表面に引きつける層を形成するため、標準的な細胞表面よりも接着が促進されるとともに細胞毒性が最小限に抑えられます。また、PLLは顕微鏡検査や神経科学的研究にも利用されています。コーティングされた基質によって、細胞、組織、およびニューロンのスライドや培養皿への接着が可能になるため、詳細な観察や長期の研究が容易になります。PLLは、細胞を損傷する固定剤の使用を不要にして、長期にわたる細胞および組織培養を可能にします。これらの用途以外にも、免疫染色では組織をスライドに接着させて染色するために、薬物送達では薬物をカプセル化して送達するために、また遺伝子治療では遺伝物質を標的細胞に輸送するためにPLLは使用されています。PLLは全体として生体適合性を有すると見なされ、さまざまな生物医学用途で安全性を確保することから、生化学および生物医学の研究における有用なツールとなっています。
アプリケーション
ポリ-L-リジンポリマーは、細胞の固体基質への接着の促進、薬物輸送の向上のためのメトトレキサート抱合、小島のマイクロカプセル化、細胞のマイクロカプセル化技術、マイクロアレイ用ガラスのコーティング、および、クロモソーム調製などに使用できます。 より分子量の小さなポリ-L-リジン(30,000 ~ 70,000)は、より低粘度の溶液を与えますが、より分子量の大きいものは分子当たりの結合場所をより多く提供します。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-リジンは、細胞膜表面のマイナス電荷イオンと培養表面の間の静電的相互作用を強めることで、細胞の固体基質への接着を促進するのに有用な、細胞用非特異的接着因子です。 ポリ-L-リジンは、培養表面に吸着することで、細胞の結合に利用できるプラス電荷の数を増加させる働きがあります。 ポリ-L-リジンを消化できる細胞の場合は、ポリ-D-リジンを接着因子として使用してください。
特徴および利点
  • 細胞培養および生化学の研究に適している
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
構成
ポリ-L-リジンはリジン残基当たりおよそ1個のHBrを有する正に荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸塩により、ポリ-L-リジンを水溶性の結晶形態にできます。HBrがアミノ基と、カルボキシル基またはNあるいはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
注意
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
調製ノート
本製品の分子量は、150,000 ~ 300,000 です。HBr を除去するためには、本製品を中性バッファーに溶解し、塩類を除くために透析してください。 ポリ-L-リジン製品は、トリフルオロ酢酸で処理しておらず、薄層クロマトグラフィーで確認されるモノマー、ダイマー、トリマーを透析で除去していません。 通常、本製品を接着因子として使用するためには、50 mL の無菌組織培養グレード水を 5 mg のポリリジンに加え、25 cm2 あたり 1 mL の溶液で表面を無菌的にコーティングしてください。 5 分後、溶液を吸引して除去し、表面をしっかりと洗浄してください。 細胞や培地を導入する前に、2 時間乾燥させてください。
アナリシスノート
分子量は粘度に基づいており、MALLS によって評価されています。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1399-500MG:
P1399-25MG:
P1399-BULK:
P1399-1G:
2540063:
P1399-100MG:
P1399-H:
P1399-VAR:
P1399-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jake Rabinowitz et al.
Science advances, 6(46) (2020-11-15)
Nanofluidic platforms offering tunable material transport are applicable in biosensing, chemical detection, and filtration. Prior studies have achieved selective and controllable ion transport through electrical, optical, or chemical gating of complex nanostructures. Here, we mechanically control nanofluidic transport using nanobubbles.
Tsung-I Chen et al.
Journal of biomedical science, 21, 46-46 (2014-06-03)
Intermittent hypoxia (IH) plays a critical role in sleep breathing disorder-associated hippocampus impairments, including neurocognitive deficits, irreversible memory and learning impairments. IH-induced neuronal injury in the hippocampus may result from reduced precursor cell proliferation and the relative numbers of postmitotic
Andrea Corna et al.
Journal of neural engineering, 15(4), 045003-045003 (2018-05-03)
Retinal prostheses have shown promising results in restoring some visual perception to blind patients but successful identification of objects of different size remains a challenge. Here we investigated electrode-size specific stimulation thresholds and their variability for subretinal electrical stimulation. Our
Hong-Guang Ding et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 4-4 (2018-01-07)
Cognitive impairment is one of common complications of acute respiratory distress syndrome (ARDS). Increasing evidence suggests that interleukin-1 beta (IL-1β) plays a role in inducing neuronal apoptosis in cognitive dysfunction. The lung protective ventilatory strategies, which serve to reduce pulmonary
Adaobi Okonkwo et al.
Molecular nutrition & food research, 62(18), e1800228-e1800228 (2018-06-21)
DNA repair inhibitors have broad clinical applications in tumor types with DNA repair defects, including colorectal cancer (CRC). Structural analogs of the anticancer agent sulforaphane (SFN) were investigated as modifiers of histone deacetylase (HDAC) and histone acetyltransferase (HAT) activity, and
資料
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.