製品名
ポリ-DL-オルニチン 臭化水素酸塩, mol wt >30,000
フォーム
powder or solid
品質水準
分子量
>30,000
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI Key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0671-BULK:
P0671-500MG:
P0671-25MG:
P0671-VAR:
P0671-100MG:
P0671-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.