製品名
L-リシン, crystallized, ≥98.0% (NT)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (NT)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +26.0±1.0°, c = 2% in 6 M HCl
品質
crystallized
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
不純物
≤1% water
mp
215 °C (dec.) (lit.)
~215 °C (dec.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI Key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62840-25G-F:
62840-500G-F:
62840-INTR-F:
62840-100G-F:
62840-BULK-F:
62840-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック