Merck
10931
Sigma-Aldrich
アラキドン酸
>95.0% (GC)
別名:
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-エイコサテトラエン酸, Immunocytophyte, エイコサ-5Z,8Z,11Z,14Z-テトラエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
304.47
Beilstein:
1713889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
fungus
品質水準
アッセイ
>95.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アラキドン酸は以下の用途に使用されています:
  • 正常組織及び乳癌標本
  • に対するラマン分光法及び原子間力顕微鏡(AFM)における検量線の作成 薬剤耐性分析
  • における再構成合成胆汁(RSB)に添加する多価不飽和脂肪酸として ラパマイシン標的タンパク質1(mTOR1)及びmTOR2の活性化
生物化学的/生理学的作用
アラキドン酸(AA)は、細胞膜中にリン脂質成分として存在する不飽和ω6脂肪酸です。ホスホリパーゼA2は、炎症に応答して膜リン脂質からアラキドン酸を放出します。アラキドン酸はその後、少なくとも2つのシクロオキシゲナーゼ(COX)アイソフォームによってプロスタグランジンとトロンボキサンに代謝され、リポキシゲナーゼによってロイコトリエンとリポキシンに代謝され、チトクロームP450に触媒される代謝作用でエポキシエイコサトリエン酸になります。アラキドン酸とその代謝産物は、シグナル伝達、平滑筋収縮、走化性、細胞の増殖と分化、アポトーシスなどの様々な生物学的過程で重要な役割を果たします。アラキドン酸は、Gタンパク質のサブユニットに結合し、Ras GTPアーゼ活性化タンパク質(GAP)の活性を抑制することが実証されています。細胞のアラキドン酸摂取はエネルギーに依存し、タンパク質によって促進される細胞膜を透過する輸送に関与しています。
アラキドン酸はMDA-MB-435ヒト転移癌細胞の細胞外マトリクス分子(コラーゲンIV、ビトロネクチン)への接着を促進します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
10931-250MG:
10931-VAR:
10931-BULK:
10931-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Lipid components of bile increase the protective effect of conjugated bile salts against antifungal drugs
Hsieh SH and Brock M
Fungal Biology, 121(11), 929-938 (2017)
Lipid sensing by mTOR via de novo synthesis of phosphatidic acid
Menon D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M116 (2017)
Shih-Hung Hsieh et al.
Fungal biology, 121(11), 929-938 (2017-10-17)
Fungi and bacteria can persist in the human gall bladder. Previous studies have shown that bile protects Candida albicans in this cryptic host niche from antifungals, providing a reservoir for intestinal re-colonization after discontinuation of antifungal therapy. Bile and conjugated
Angiogenesis-a crucial step in breast cancer growth, progression and dissemination by Raman imaging
Kopec M and Abramczyk H
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 198, 338-345 (2018)
Yanhong Hao et al.
iScience, 24(9), 102974-102974 (2021-08-17)
Asymptomatic infection is a big challenge in curbing the spread of COVID-19. However, its identification and pathogenesis elucidation remain issues. Here, by performing comprehensive lipidomic characterization of serum samples from 89 asymptomatic COVID-19 patients and 178 healthy controls, we screened