アッセイ
≥99%
形状
crystalline powder
テクニック
HPLC: suitable
mp
74-76 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3631-5G:
A3631-BULK:
A3631-500MG:
A3631-10G:
A3631-1G:
A3631-25G:
A3631-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lipid Induced Insulin Resistance