アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
品質
synthetic
mp
74-76 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
cold water: very slightly soluble
diethyl ether: freely soluble
petroleum ether: freely soluble
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10930-INTR:
10930-1G:
10930-BULK:
10930-VAR:
10930-25G:
10930-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック