Merck
W303518
Sigma-Aldrich
ステアリン酸
≥95%, FCC, FG
別名:
1-ヘプタデカンカルボン酸, C18:0, NSC 25956, NSC 261168, オクタデカン酸, ステアリン酸, ステアロファン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16COOH
CAS番号:
分子量:
284.48
FEMA番号:
3035
Beilstein:
608585
EC Number:
欧州評議会番号:
15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.015
NACRES:
NA.21
官能:
odorless
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
palm oil
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
palm oil
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.615
FDA 21 CFR 172.860
蒸気圧
1 mmHg ( 173.7 °C)
アッセイ
≥95%
フォーム
flakes
powder or solid
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
密度
0.845 g/cm3
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ステアリン酸は動物性脂肪中に大量に存在する飽和脂肪酸です。綿実油、パンプキンシード油、グレープシード油、及びザクロの種にも存在します。ステアリン酸は、化粧品業界において乳化剤として重要な役割を果たしています。
アプリケーション
  • カンゾウ多糖類がブロイラーの成長成績、肉質、血清パラメータ、成長/肉質関連遺伝子発現に及ぼす影響:この研究では、肉質と健康全般に影響を及ぼす可能性があるステアリン酸の血清レベルの変化に注目し、カンゾウ多糖類がブロイラーに及ぼす影響を調査しました。(Li et al., 2024)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W303518-25KG-K:
W303518-SAMPLE-K:
W303518-VAR-K:
W303518-20KG-K:
W303518-8KG-K:4548173974705
W303518-8KG:
W303518-BULK-K:
W303518-20KG:
W303518-1KG-K:4548173974699
W303518-1KG:
W303518-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Genetics and Genomics of Cotton, 3, 366-366 (2009)
Pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed oil as an alternative feedstock for the production of biodiesel in Greece.
Schinas P, et al.
Biomass and Bioenergy, 33(1), 44-49 (2009)
Chemical composition of juice and seeds of pomegranate fruit.
El?Nemr SE, et al.
Molecular Nutrition And Food Research, 34(7),, 601-606 (1990)
Oil content and oil quality properties of some grape seeds.
Baydar NG & Akkurt M.
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 25(3), 163-168 (2001)
Palle J Pedersen et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(9), 3782-3792 (2010-04-22)
The design of retinoid phospholipid prodrugs is described based on molecular dynamics simulations and cytotoxicity studies of synthetic retinoid esters. The prodrugs are degradable by secretory phospholipase A(2) IIA and have potential in liposomal drug delivery targeting tumors. We have