由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.320
蒸気密度
2.49 (vs air)
蒸気圧
71 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
960 °F
expl. lim.
10.1 %
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ethereal
SMILES記法
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W217018-2KG:
W217018-8KG-K:4548173282718
W217018-SAMPLE-K:
W217018-BULK-K:
W217018-800G-K:4548173282695
W217018-8KG:4548173282701
W217018-20KG:4548173282671
W217018-VAR-K:
W217018-20KG-K:4548173282688
W217018-800G:
W217018-1KG:4548173282657
W217018-BULK:
W217018-1KG-K:4548173282664
W217018-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック