Merck
PHR1207
Supelco
メチルエチルケトン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-ブタノン, MEK, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5COCH3
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
741880
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1430101
蒸気密度
2.49 (vs air)
蒸気圧
71 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
960 °F
expl. lim.
10.1 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。脂肪族ケトンである2-ブタノン(メチルエチルケトン、MEK)は、非プロトン性のプロトン受容溶媒とみなされます。ラットのリチウム-ピロカルピン誘発性てんかん重積状態において、抗痙攣能を示すことが報告されています。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO/IEC 17034ISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。本CRMの使用に関する全ての情報は、分析証明書で確認できます。
脚注
本物質の分析証明書の例をご覧になるには、以下の枠にLRAC0146と入力してください。これは証明書の例であり、お客様の受け取るロットではありません。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1207-1.2ML-PW:
PHR1207-3X1.2ML-PW:
PHR1207-3X1.2ML:4548173915890
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Issues in Pharmacology, Pharmacy, Drug Research, and Drug Innovation: 2011 Edition (2012)
Yang Cao et al.
British journal of haematology, 168(5), 701-707 (2014-11-06)
CXCR4(WHIM) frameshift and nonsense mutations follow MYD88(L265P) as the most common somatic variants in Waldenström Macroglobulinaemia (WM), and impact clinical presentation and ibrutinib response. While the nonsense (CXCR4(S338X) ) mutation has been investigated, little is known about CXCR4 frameshift (CXCR4(FS)
Federico Mele et al.
Nature communications, 6, 6431-6431 (2015-03-17)
T helper (TH) cell polarization during priming is modulated by a number of signals, but whether polarization to a given phenotype also influences recall responses of memory TH cells is relatively unknown. Here we show that miR-181a is selectively induced
Inna V Fedorenko et al.
Proteomics, 15(2-3), 327-339 (2014-10-24)
Basal and kinase inhibitor driven adaptive signaling has been examined in a panel of melanoma cell lines using phosphoproteomics in conjunction with pathway analysis. A considerable divergence in the spectrum of tyrosine-phosphorylated peptides was noted at the cell line level.
Brinda Alagesan et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(2), 396-404 (2014-10-29)
Improved therapeutic approaches are needed for the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). As dual MEK and PI3K inhibition is presently being used in clinical trials for patients with PDAC, we sought to test the efficacy of combined targeting of