Merck
02469
Supelco
2-ブタノン
analytical standard
別名:
MEK, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5COCH3
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
741880
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.49 (vs air)
蒸気圧
71 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
960 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.1 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.379
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ブタノンはメチルエチルケトンとしても知られる心地よい刺激臭を有する無色の高揮発性液体です。2-ブタノンは、他の化学物質の製造や石油からのワックスの生産に主に溶媒として使用されます。2-ブタノンはアセト酢酸メチルと希硫酸を還流することで得られます。2-ブタノンはプラスチック、織物、塗料、医薬品および化粧品に使用されています。
アプリケーション
2-ブタノンは乾燥塩漬ハムからの揮発性化合物を定量する固相マイクロ抽出ガスクロマトグラフィ(SPME - GC)で参照基準として使用されたことがあります。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02469-BULK:
02469-VAR:
02469-1ML:4548173318295
02469-5ML:4548173318301
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
2-ブタノン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
RTC000086
2-ブタノン
2-ブタノール analytical standard
Supelco
96870
2-ブタノール
Cooper's Toxic Exposures Desk Reference with CD-ROM, 377-377 (1996)
Characterization of French and Spanish dry-cured hams: influence of the volatiles from the muscles and the subcutaneous fat quantified by SPME-GC.
Sanchez-Pe?a CM
Meat Science, 69(4), 635-645 (2005)
S G Carmella et al.
Cancer research, 53(4), 721-724 (1993-02-15)
Metabolites of the tobacco-specific nitrosamine, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, a potent pulmonary carcinogen, have been quantified in the urine of 11 smokers. They were not detected in nonsmokers' urine. The metabolites, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol and its glucuronide, were detected in quantities of 0.23-1.0 and 0.57-6.5
L B Goldsmith et al.
Contact dermatitis, 19(5), 348-350 (1988-11-01)
Irritant contact dermatitis along with an increased transepidermal water loss can result from exposing the skin to solvents. A study of the interaction of various solvents with human stratum corneum was made using thin-layer chromatography. Comparison of 10 solvents (trichloroethylene
Chao Long et al.
Journal of hazardous materials, 203-204, 251-256 (2011-12-30)
A novel hypercrosslinked polymeric adsorbent (HY-1) with high surface area and specific bimodal pore size distribution in the regions of micropore (0.5-2.0 nm) and meso-macropore (30-70 nm) was prepared. Adsorption properties of benzene and methyl ethyl ketone (MEK) vapors onto
資料
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.