Merck
W217012
Sigma-Aldrich
2-ブタノン
greener alternative
natural, ≥99%, FG
別名:
MEK, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5COCH3
CAS番号:
分子量:
72.11
FEMA番号:
2170
Beilstein:
741880
EC Number:
欧州評議会番号:
753
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.053
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.859
蒸気密度
2.49 (vs air)
蒸気圧
71 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
960 °F
expl. lim.
10.1 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
ethereal
SMILES記法
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
アプリケーション
  • Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study presents a detailed thermodynamic evaluation of Eplerenone′s solubility in various solvents including 2-Butanone, aiding in the optimization of pharmaceutical processes (Liu et al., 2024).
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W217012-SAMPLE-K:
W217012-1KG-K:4548173983950
W217012-BULK-K:
W217012-100G-K:4548173983943
W217012-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)