Merck
W510106
Sigma-Aldrich
3-ペンタノン
≥99%
別名:
ジエチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COCH2CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
635749
EC Number:
欧州評議会番号:
2350
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.084
NACRES:
NA.21
官能:
ethereal
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
845 °F
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
bp
101.5 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ethereal
SMILES記法
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Pentanone is a volatile alcohol that is reported to occur in amaranthus, guava, and roasted coffee.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W510106-SAMPLE:
W510106-BULK:
W510106-4KG:4548174006009
W510106-VAR:
W510106-8KG:4548174006016
W510106-1KG:4548174005996
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The volatile constituents of roasted coffee.
Johnston WR & Frey CN
Journal of the American Chemical Society, 60(7), 1624-1627 (1938)
Volatile constituents of guava fruits (Psidium guajava L.) and canned puree.
Nishimura O, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 37(1), 139-142 (1989)
Identification of volatile allelochemicals fromAmaranthus palmeri S. Wats.
Connick WJ, et al.
Journal of Chemical Ecology, 13(3), 463-472 (1987)
Filomena Costa et al.
Biodegradation, 23(1), 81-92 (2011-06-18)
The performance of an Arthrobacter viscosus culture to remove diethylketone from aqueous solutions was evaluated. The effect of initial concentration of diethylketone on the growth of the bacteria was evaluated for the range of concentration between 0 and 4.8 g/l, aiming
Osamu Inoue et al.
British journal of pharmacology, 158(3), 872-878 (2009-08-22)
A ketogenic diet has been used successfully to treat patients with intractable epilepsy, although the mechanism is unknown. Acetone has been shown to have an anticonvulsive effect in various animal models. The main purpose of this study was to determine