蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
941 °F
expl. lim.
8.2 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.050% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
溶解性
water: 72.6 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 370-400 nm Amax: 0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471194-6L:
471194-100ML:4548173941882
471194-BULK:
471194-6X1L:
471194-VAR:
471194-4X2L:
471194-1L:4548173941899
471194-8L:
471194-2L:
この製品を見ている人はこちらもチェック