Merck
103004
Sigma-Aldrich
2-ヘキサノン
reagent grade, 98%
別名:
ブチルメチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3COCH3
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1737676
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 39 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
また、2-ヘキサノンは1-ヘキセンのワッカー酸化を介して合成されます。塗料、油およびワックスの溶媒として使用できます。
アプリケーション
吸入は末梢性ニューロパチーを起こすと疑われています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
73.4 °F - closed cup
引火点(℃)
23 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
103004-250G:4548173102016
103004-VAR-D:
103004-10G:4548173102009
103004-50G:4548173102023
103004-BULK:
103004-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dikshith.S.S.T
Handbook of Chemicals and Safety (2016)
"Wacker oxidation of 1-hexene in 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([bmim][PF6]), supercritical (SC) CO2, and SC CO2/[bmim][PF6] mixed solvent"
Hou Z, et al.
New. J. Chem., 26(09), 1246-1248 (2002)
Peripheral neuropathy associated with inhalation of methyl-n-butyl ketone.
S Duckett et al.
Experientia, 30(11), 1283-1284 (1974-11-15)
David J S Patinha et al.
Polymers, 12(9) (2020-08-28)
In this contribution, thin poly(ionic liquid) (PIL) coatings with a well-defined pore structure built up from interpolyelectrolyte complexation between a PIL and poly(acrylic acid) (PAA) were successfully used for enhanced solid phase microextraction (SPME). The introduction of porosity with tunable
J W Griffin
Neurobehavioral toxicology and teratology, 3(4), 437-444 (1981-01-01)
The neurotoxicity of hexacarbon solvents has become apparent only recently, but an extensive literature has already developed as a result of the clinical and epidemiological implications of the human disease, and the advantages of small animal models of hexacarbon neurotoxicity