About This Item
97.0-102.0% (ACS specification)
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 5210
蒸気圧
1 mmHg ( 194 °C)
アッセイ
97%
97.0-102.0% (ACS specification)
フォーム
chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.01% P compounds (as PO4)
≤0.01% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (lim. ~0.002%)
Zn: ≤0.003%
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
- 脂肪酸エステルを合成するための脂肪酸とアルコールのエステル化。
- フリーデルクラフツアルキル化を介して非対称または双対称のトリアリールメタンを合成するための電子豊富なアレーンを用いたα-アミドスルホンの位置選択的アリール化。
- N-アシルベンゾトリアゾールを用いたアジ化ナトリウムのアシル化によるアシルアジド誘導体の合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236489-100G:4548173927695
236489-6X500G:4548173927725
236489-5G:4548173927718
236489-VAR:
236489-500G:4548173927701
236489-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.