Merck
701122
Sigma-Aldrich
塩化鉄(III)
greener alternative
sublimed grade, ≥99.9% trace metals basis
別名:
モリサイト, 塩化第二鉄, 鉄トリクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeCl3
CAS番号:
分子量:
162.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
sublimed grade
品質水準
蒸気密度
5.61 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 194 °C)
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
304 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、よりグリーンな代替製品をお客様にお届けすることをお約束いたします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細についてはここをクリックしてください。
塩化鉄(III)は、水に非常に溶けやすい茶色から黒色の結晶性固体です。中程度の強さのルイス酸である FeCl3 は、ルイス塩基と複雑な化合物や付加物を形成し、さまざまな化学反応の有用な触媒になります。
アプリケーション
他の金属ハロゲン化物とともに水素で気相共還元すると、構造材料として用いられる、優れた熱電特性、磁気特性、および抗酸化特性を持つ金属間化合物が生成します。
塩化鉄(III)は次の用途に使用できます:
  • Fe(III)-クロロフィル錯体を調製するための前駆体として。Fe(III)は、金属配位子電荷移動特性を持つ複合化合物を形成することで、DSSC における色素増感剤としてのクロロフィルの性能を高め、効率の向上と常磁性特性の改善につながります。
  • リチウムイオン電池のアノード用の高性能多孔質炭素を調製するための触媒 / 改質剤として。FeCl3 を添加すると、多孔質炭素の層間隔、および多孔質炭素の比表面積と細孔容積に大きな影響を与えることなく、多孔質炭素の黒鉛化が促進されます。
  • 炭水化物から電気への直接変換のための液体触媒燃料電池(LCFC)を製造するための助触媒として。炭水化物の加水分解を改善し、炭水化物からアノードへの電子移動を促進します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
701122-25G-PW:
701122-PB:
701122-VAR:
701122-5G-PW:
701122-25G:4548173923932
701122-5G:4548173923949
701122-1G:4548173923925
701122-1G-PW:
701122-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recent uses of iron (III) chloride in organic synthesis.
Diaz DD, et al.
Current Organic Chemistry, 10(4), 457-476 (2006)
Photoredox chemistry of iron (III) chloride and iron (III) perchlorate in aqueous media. A comparative study.
David F and David PG.
The Journal of Physical Chemistry, 80(6), 579-583 (1976)
Optimum reaction conditions for the polymerization of pyrrole by iron (III) chloride in aqueous solution.
Armes SP.
Synthetic Metals, 20(3), 365-371 (1987)
Kailiang Wang et al.
The Journal of organic chemistry, 74(2), 935-938 (2008-12-05)
Easily available and nontoxic FeCl(3) catalyzes intramolecular oxidative coupling for the direct construction of the phenanthrene ring using meta-chloroperbenzoic acid as sole oxidant at room temperature in excellent yields. The mechanistic investigations show that FeCl(3)-catalyzed coupling proceeds through the heterolytic
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 553-553 (1994)
資料
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。