形状
solution
品質水準
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
0.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
屈折率
n20/D 1.414
密度
0.868 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
詳細
アプリケーション
- As a mild oxidant for phenolic coupling reaction.
- In dimerizing aryllithiumsand ketone enolates.
- As a mild Lewis acid catalyst to catalyzes ene reactions.
- In Nazarov cyclizations, Michael additions, and acetonation reactions.
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
710857-VAR:
710857-50ML:4548173924168
710857-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)