Merck
372870
Sigma-Aldrich
塩化鉄(II)
greener alternative
98%
別名:
塩化第一鉄, 鉄ジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeCl2
CAS番号:
分子量:
126.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
677 °C (lit.)
密度
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。鉄触媒は安価で環境に優しいことが知られています。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
塩化鉄(II)は、以下の触媒反応に使用できます:
  • 1-ナフチルマグネシウムクロリドのようなGrignard(グリニャール)化合物の製造。
  • アセトキシム存在下での2,4,6‐トリメチルフェノール(2,4,6- TMP)の3,5‐ジメチル‐4‐ヒドロキシベンズアルデヒド(DMHB)への選択的酸化。
  • FeCl2で修飾されたRaney型触媒は、α,β-不飽和アルデヒドの不飽和アルコールへの増強された選択的水素化を示します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
372870-25G:4548173939018
372870-250G:4548173939001
372870-BULK:
372870-VAR:
372870-25G-PW:
372870-250G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transition metal catalyzed preparation of Grignard compounds.
Bogdanovic B, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(24), 4610-4612 (2000)
Liquid-phase Selective Hydrogenation of an Aliphatic ?, ?-Unsaturated Aldehyde over Raney Cobalt Catalyst Modified with Ferrous Chloride.
Hotta K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 42(5), 1447-1449 (1969)
2, 4, 6-Trimethylphenol oxidation with ferrous chloride catalyst: Effect of acetoxime addition.
Li K, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 241(1-2), 72-78 (2005)
Gustavo A Molina et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-15)
In this study, new polyurethanes (PUs) were prepared by using inulin and polycaprolactone as polyols. Their structure and morphology were determined by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Raman dispersive spectroscopy, Nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H NMR and 13C NMR), and
Jiangfei Meng et al.
Journal of food science, 77(1), C8-14 (2011-12-21)
Wines made from 3 spine grape (Vitis davidii Foex) genotypes-Junzi 1# (JZ 1#), Junzi 2# (JZ 2#), and Liantang (LT)-and Cherokee rose (Rosa laevigata Michx., CR) were evaluated for their phenolics composition and antioxidant activities by several assays, including 2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic
資料
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示