Merck
400831
Sigma-Aldrich
臭化鉄(II)
greener alternative
98%
別名:
ジブロモ鉄, 鉄ジブロミド, 臭化第一鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeBr2
CAS番号:
分子量:
215.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
934 °C (lit.)
mp
684 °C (lit.)
密度
4.63 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Br[Fe]Br
InChI
1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400831-BULK:
400831-VAR:
400831-50G:4548173936857
400831-10G:4548173936840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示