Merck
217891
Sigma-Aldrich
臭化ニッケル(II)
98%
別名:
Nickel(2+) dibromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiBr2
CAS番号:
分子量:
218.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
solid
溶解性:
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
963 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
密度
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217891-250G:4548173293714
217891-50G:4548173293721
217891-VAR:
217891-10G:4548173293707
217891-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adam F Nugraha et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-24)
Several methods to synthesize poly(phenylene) block copolymers through the nickel coupling reaction were attempted to reduce the use of expensive nickel catalysts in polymerization. The model reaction for poly(phenylene) having different types of dichlorobenzene derivative monomers illustrated the potential use
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。