561142
臭化ニッケル(II)
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
別名:
Nickel bromide, Nickel dibromide, Nickelous bromide
アプリケーション
- Used as a cathode material for sodium-metal halide batteries.
- Used in effective passivation strategy to enhance the optical properties, efficiency, and stability of blue-emitting CsPbBr3 perovskite nanoplatelets for high-performance monochrome LED applications.
- Used as a nickel precursor in cross-electrophile coupling reactions.
- Used as a precursor for the synthesis of other nickel compounds.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
561142-VAR:
561142-2G:4548173294759
561142-BULK:
561142-10G-PW:
561142-10G:4548173294766
561142-2G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。