Merck
696668
Sigma-Aldrich
塩化ニッケル(II)エチレングリコールジメチルエーテル錯体
98%
別名:
ジクロロ(ジメトキシエタン)ニッケル, NiCl2glyme
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiCl2:CH3OCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
219.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
Cl[Ni]Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.2ClH.Ni/c1-5-3-4-6-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
OCMNCWNTDDVHFK-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
塩化ニッケル(II)エチレングリコールジメチルエーテル錯体は、下記の用途で使用することができます:
  • いずれかのエナンチオマーが過剰なベンジルボロン酸エステルを合成する際の、ラセミ体塩化ベンジルのホウ素化反応の触媒として。
  • さまざまなアルキル-CF3化合物を合成する際の、ヨウ化アルキルのトリフルオロメチル化反応の助触媒として。
  • 電気触媒によるCO2のCOへの還元に使用できるピンサー型ニッケルビス(ベンズイミダゾール-2-イリデン)錯体の合成。
  • 可視光を用いた光活性化によるβ-ケトエステルのC-アシル化反応のルイス酸触媒として。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
696668-5G:4548173923772
696668-BULK:
696668-1G:4548173923765
696668-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper-Catalyzed Reductive Trifluoromethylation of Alkyl Iodides with Togni?s Reagent.
Chen Y, et al.
Organic Letters, 20(15), 4677-4680 (2018)
Amanda Grass et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 50(7), 2501-2509 (2021-01-31)
Reaction of LiOCtBu2Ph with TlPF6 forms the dimeric Tl2(OCtBu2Ph)2 complex, a rare example of a homoleptic thallium alkoxide complex demonstrating formally two-coordinate metal centers. Characterization of Tl2(OCtBu2Ph)2 by 1H and 13C NMR spectroscopy and X-ray crystallography reveals the presence of
Catalyst-Controlled Regioselective Acylation of ?-Ketoesters with ?-Diazo Ketones Induced by Visible Light.
Liu D, et al.
Organic Letters, 20(22), 7278-7282 (2018)
Synthesis and comparison of nickel, palladium, and platinum bis (N-heterocyclic carbene) pincer complexes for electrocatalytic CO 2 reduction.
Therrien JA, et al.
Dalton Transactions, 47(6), 1827-1840 (2018)
Nickel-Catalyzed Enantioconvergent Borylation of Racemic Secondary Benzylic Electrophiles.
Wang Z, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57(44), 14529-14532 (2018)
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.