アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Effective precatalyst for a variety of nickel-catalyzed transformations including cross-couplings.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
905070-BULK:
905070-250MG:
905070-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.