Merck
913278
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dibromonickel(II)
≥95%
別名:
dppeNiBr2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24Br2NiP2
CAS番号:
分子量:
616.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
322-326 °C
SMILES記法
[Ni+2].P(CCP(c4ccccc4)c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Br-].[Br-]
InChI
1S/C26H24P2.2BrH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
AEGMSHMBRVOLMV-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dibromonickel(II) is a catalyst for a variety of transformations, including:
  • kumada catalyst-transfer polycondensation
  • oxidation of carboranyl phosphine ligands
  • synthesis of nickel-iron dithiolato hydrides
  • hydroformylation of alcohols
  • Ullmann reactions - homocoupling reactions
  • intramolecular aerobic oxidative amination of alkenes
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913278-VAR:
913278-500MG:4548173366852
913278-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chuan-Che Liu et al.
Organic letters, 12(15), 3518-3521 (2010-07-09)
An efficient method for the synthesis of substituted 1(2H)-isoquinolone derivatives via nickel-catalyzed annulation of substituted 2-halobenzamides with alkynes is described. This protocol is successfully applied to the total synthesis of oxyavicine with excellent yield.
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.