Merck
804398
Sigma-Aldrich
[(TMEDA)Ni(o-トリル)Cl]
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23ClN2Ni
CAS番号:
分子量:
301.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC1=CC=CC=C1[Ni]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C7H7.C6H16N2.ClH.Ni/c1-7-5-3-2-4-6-7;1-7(2)5-6-8(3)4;;/h2-5H,1H3;5-6H2,1-4H3;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
NMLMESVZRUMFAE-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
鈴木-宮浦、Buchwald-Hartwig、その他の環化および酸化カップリングを含む、さまざまなニッケル触媒変換に効果的なプレ触媒。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
804398-100MG:4548173911748
804398-VAR:
804398-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jason D Shields et al.
Organic letters, 17(9), 2166-2169 (2015-04-18)
The synthesis and catalytic activity of [(TMEDA)Ni(o-tolyl)Cl], an air-stable, crystalline solid, is described. This complex is an effective precatalyst in a variety of nickel-catalyzed transformations. The lability of TMEDA allows a wide variety of ligands to be used, including mono-
資料
Palladium catalysts in transition metal-catalyzed coupling reactions offer diversity, accessibility, and robustness over nickel catalysts.
関連コンテンツ
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.