アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
アプリケーション
Ni-catalyst for cross-couplings of alpha-carbonyl pyridinium salts.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
903019-500MG:4548173369648
903019-BULK:
903019-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.