Merck
930857
Sigma-Aldrich
Ni(bpy)Cl2
別名:
[Bipyridine]nickel(II) dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8Cl2N2Ni
CAS番号:
分子量:
285.78
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.21
形状
powder
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[Ni]1([N]2=CC=CC=C2C3=CC=CC=[N]31)Cl
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ni(bpy)Cl2 is a nickel catalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
930857-100MG:
930857-VAR:
930857-500MG:
930857-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Alexis L Gabbey et al.
Organic letters, 24(17), 3173-3178 (2022-04-27)
The transition-metal-catalyzed α-arylation of secondary amides remains a synthetic challenge due to the presence of a free N-H bond. We report a strategy to synthesize secondary α-aryl amides via a Ni-catalyzed reductive arylation of redox-active N-hydroxyphthalimide (NHP) esters of malonic