Merck
911844
Sigma-Aldrich
(Me4Phen)NiCl2
別名:
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline nickel (II) dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16Cl2N2Ni
CAS番号:
分子量:
365.91
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
231 °C (decomp.)
アプリケーション
(Me4Phen)NiCl2 is a Ni catalyst used for a variety of cross-coupling reactions including the cross-electrophile coupling of benzyl alcohols and aryl halides.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
911844-1G:
911844-BULK:
911844-VAR:
911844-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Takuya Suga et al.
Organic letters, 20(24), 7846-7850 (2018-12-12)
A nickel-catalyzed cross-electrophile coupling reaction between benzyl alcohols and aryl halides has been developed using a homolytic C-O bond cleavage protocol that has recently been established. The treatment of a benzyl alcohol and aryl halide with a nickel catalyst and
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.