Merck
902985
Sigma-Aldrich
(Bathocuproine)NiBr2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20Br2N2Ni
CAS番号:
分子量:
578.95
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
形状
powder or crystals
反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
CC1=NC2=C(C=CC(C(C3=CC=CC=C3)=C4)=C2N=C4C)C(C5=CC=CC=C5)=C1.Br[Ni](C)(C)Br
アプリケーション
Catalyst for C-alkylation of nitroalkanes with unactivated alkyl iodides
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
902985-250MG:
902985-VAR:
902985-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sina Rezazadeh et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(24), 8110-8113 (2017-06-09)
Enabled by nickel catalysis, a mild and general catalytic method for C-alkylation of nitroalkanes with unactivated alkyl iodides is described. Compatible with primary, secondary, and tertiary alkyl iodides; and tolerant of a wide range of functional groups, this method allows
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.