Merck
907111
Sigma-Aldrich
2,6-bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel(II) bromide
別名:
(bpp)NiBr2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9Br2N5Ni
CAS番号:
分子量:
429.72
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
Precatalyst for alkyl-alkyl cross-coupling; reductive cross-coupling of styrenyl aziridines, dialkyl ether formation, reductive amination.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
907111-BULK:
907111-VAR:
907111-250MG:4548173362687
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Christoph Heinz et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(6), 2292-2300 (2018-01-18)
This report describes a three-component, Ni-catalyzed reductive coupling that enables the convergent synthesis of tertiary benzhydryl amines, which are challenging to access by traditional reductive amination methodologies. The reaction makes use of iminium ions generated in situ from the condensation
関連コンテンツ
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.