Merck
C39601
Sigma-Aldrich
クロロジフェニルホスフィン
96%
別名:
P-クロロジフェニルホスフィン, ClPPh2, PPh2Cl, ジフェニル亜ホスフィン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PCl
CAS番号:
分子量:
220.63
Beilstein:
512032
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.636 (lit.)
bp
320 °C (lit.)
密度
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ph2PClは、クロスカップリング反応および分子へのPh2P基の導入に効率的な試薬です。
アプリケーション
アリ-ルorthoリチオ化によるジフェニルホスフィン基の導入に使用されます。
多様なホスフィン類の合成に用いる前駆体。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F
引火点(℃)
138 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C39601-VAR:
C39601-25G:
C39601-500G:
C39601-100G:
C39601-BULK:
C39601-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1433-1433 (1993)
Synthesis, 3631-3631 (2006)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 1149-1149 (1993)
Synlett, 3150-3150 (2006)
Resorcinarenyl-Phosphines in Suzuki--Miyaura Cross-Coupling Reactions of Aryl Chlorides
Monnereau L, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 1364-1372 (2014)