Merck
337773
Sigma-Aldrich
クロロジイソプロピルホスフィン
96%
別名:
Diisopropylphosphine chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2PCl
CAS番号:
分子量:
152.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
69 °C/33 mmHg (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)P(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14ClP/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
クロロジイソプロピルホスフィンは、下記に使用することができます:
  • グリニャール反応を介して4-クロロスチリンと反応させることによりp-スチリルジイソプロピルホスフィンを合成すること。
  • ホスフィン化試薬として、[Cp2Zr(1-ブテン)(DMAP)] (Cp=シクロペンタジエニル; DMAP= 4-(ジメチルアミノ)ピリジン)) と併用で、ジルコノアルケニルホスフィンを形成するためのアルキンのジルコノホスフィン化。
  • シクロメタン化プロセスによる発光性混合供与体白金POCN ピンサー錯体。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
337773-25G-BULK:
337773-VAR:
337773-5G:
337773-5G-BULK:
337773-25G:
337773-BULK:
337773-25G-PW:
337773-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, characterization and use of reactive polymers with diisopropylphenylphosphine groups.
Licea-Claverie A, et al.
Polymer Bull., 39(5), 551-557 (1997)
Metallophosphination of alkynes: efficient synthesis of ?-functionalized alkenylphosphines.
Xi C, et al.
Organometallics, 26(4), 1084-1088 (2007)
A luminescent Pt-POCN pincer complex via direct cyclometalation.
Lavelle K B, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 785, 100-105 (2015)