Merck
698776
Sigma-Aldrich
クロロ(tert-ブチル)フェニルホスフィン
別名:
(1,1-ジメチルエチル)フェニルホスホラスクロリド, tert-ブチル(フェニル)ホスホラスクロリド, tert-ブチルクロロ(フェニル)ホスフィン, tert-ブチルフェニルクロロホスフィン, クロロ(フェニル)-tert-ブチルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14ClP
CAS番号:
分子量:
200.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.555
bp
77-78 °C/0.4 mmHg
密度
1.064 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14ClP/c1-10(2,3)12(11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
XOQDDCZARYSQNB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.0 °F
引火点(℃)
32.8 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
698776-1G:
698776-5G:
698776-BULK:
698776-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Israel Cano et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(6), 1444-1450 (2016-11-23)
A specific secondary phosphine oxide (SPO) ligand (tert-butyl(phenyl)phosphine oxide) was employed to generate two iridium catalysts, an Ir-SPO complex and IrNPs (iridium nanoparticles) ligated with SPO ligands, which were compared mutually and with several supported iridium catalysts with the aim