Merck
481408
Sigma-Aldrich
クロロジシクロヘキシルホスフィン
97%
別名:
ジシクロヘキシルクロロホスフィン, ジシクロヘキシルホスフィン塩化物, 塩化ジシクロヘキシルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11)2PCl
CAS番号:
分子量:
232.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
165 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
ClP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI Key
AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
クロロジシクロヘキシルホスフィンは、次の合成の反応物として使用できます。
  • ミカエリス-アルブゾフ型転位を介してトリエチルアミン存在下でエチレングリコールと反応させて行う1,2-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノキシ)エタンリガンドの合成。
  • LiSで処理することで行う1,1,2,2-テトラシクロヘキシルジホスフィンモノスルフィドリガントの合成。
ジシクロヘキシルホスフィンオキシド、ホスフィノ置換N-アリールピロール、ジ-tert-ブチル((ジシクロヘキシルホスフィノ)メチル)ホスフィン、ジシクロヘキシルシクロペンチルホスフィンなど、他のいくつかのリガンドを調製する出発物質としても使用できます。−これらのリガンドは、Pd触媒クロスカップリング反応に使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
481408-BULK:
481408-5G:
481408-1G:
481408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Latexin deletion protects against radiation-induced hematopoietic damages via selective activation of Bcl-2 prosurvival pathway.
Zhang, et al.
Haematologica (2023)
Intramolecular alkyl phosphine dehydrogenation in cationic rhodium complexes of tris (cyclopentylphosphine)
Douglas TM, et al.
Chemistry?A European Journal , 14(3), 1004-1022 (2008)
Sterically crowded diphosphinomethane ligands: molecular structures, UV-photoelectron spectroscopy and a convenient general synthesis of t Bu 2 PCH 2 P t Bu 2 and related species
Eisentrager, F, et al.
New. J. Chem., 27(3), 540-550 (2003)
Synthesis of 1, 2-bis [(diorgano) phosphino] ethanes via Michaelis-Arbuzov type rearrangements
Baldwin LC and Fink MJ
Journal of Organometallic Chemistry, 646(1-2), 230-238 (2002)
A sulfur mimic of 1, 1-bis (diphenylphosphino) methane: a new ligand opens up
Sues PE, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(36), 4707-4710 (2014)